Learn More
N-Bromosuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30006018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006018 100 g 100 Gramm
30007295 5 g 5 Gramm
30007121 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB686995100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-08-5
Summenformel C4H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.98
Synonym 1-Bromo-2,5-pyrrolidinedione, Bromosuccinimide, NBS, NSC 16, Succinbromimide;
IUPAC-Name 1-Brompyrrolidin-2,5-Dion
SMILES BrN1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Bromosuccinimide
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Formelmasse 176.9425