Learn More
N-(Brommethyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30340815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340815 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8469532.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Bromomethyl)phthalimide
CAS 5332-26-3
Summenformel C9H6BrNO2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMILES BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)isoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 240.05
Formelmasse 238.9582