Learn More
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-Prolin-Benzylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429018
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15429018 5 g 5 Gramm
15447496 250 mg 250 Milligramm
15419018 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62495.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 89813-47-8 | C17H23NO5 | 321.373 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89813-47-8
Summenformel C17H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 321.373
MDL-Nummer MFCD00076979
InChI-Schlüssel BEIPCYKSYYZEJH-KGLIPLIRSA-N
Synonym boc-hyp-obzl, boc-o-benzyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-2-benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, bochypobn, boc-hyp-obn, 2s,4r-2-benzyl 1-t-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 11902907
IUPAC-Name 2-O-benzyl 1-O-tert-butyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline benzyl ester
Farbe Braun
Menge 5 g
Formelmasse 321.37
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig