Learn More
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-Prolin-Benzylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15419018
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15419018 1 g 1 Gramm
15447496 250 mg 250 Milligramm
15429018 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15419018 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62495.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 89813-47-8 | C17H23NO5 | 321.373 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89813-47-8
Summenformel C17H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 321.373
MDL-Nummer MFCD00076979
InChI-Schlüssel BEIPCYKSYYZEJH-KGLIPLIRSA-N
Synonym boc-hyp-obzl, boc-o-benzyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-2-benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2-benzyl 1-tert-butyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, bochypobn, boc-hyp-obn, 2s,4r-2-benzyl 1-t-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 11902907
IUPAC-Name 2-O-benzyl 1-O-tert-butyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline benzyl ester
Farbe Braun
Menge 1 g
Formelmasse 321.37
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig