Learn More
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476200
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11476200
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27110.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13726-69-7 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13726-69-7
Summenformel C10H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 231.25
MDL-Nummer MFCD00053370
InChI-Schlüssel BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-hyp-oh, boc-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline, boc-l-hyp-oh, boc-hydroxyproline, unii-rc99p5b8ig, trans-boc-hyp-oh, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 88804
IUPAC-Name (2S,4R)-4-Hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 5 g
Formelmasse 231.25
Reinheit (%) 97%