Learn More
N-Boc-Thioharnstoff, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410379 5 g 5 Gramm
15420379 250 mg 250 Milligramm
15400379 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63599.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 268551-65-1 | C6H12N2O2S | 176.23 g/mol
N-Boc-thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-Thioharnstoff ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 268551-65-1
Summenformel C6H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 176.23
MDL-Nummer MFCD04039987
InChI-Schlüssel JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-thiourea, n-tert-butoxycarbonylthiourea, n-boc thiourea, mono-boc-thiourea, acmc-20ak5u, n-tert-butoxycarbonyl-thiourea, n-tert.butoxycarbonyl thiourea, 1-tert-butoxycarbonyl thiourea, tert-butyl carbamothioylcarbamate
PubChem CID 4095660
IUPAC-Name tert-Butyl-N-carbamothioylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-thiourea
Schmelzpunkt 142°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 176
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver