Learn More
N-Boc-S-Benzyl-L-Cystein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480579
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480579 25 g 25 Gramm
15470579 5 g 5 Gramm
15490579 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63736.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5068-28-0 | C15H21NO4S | 311.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5068-28-0
Summenformel C15H21NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 311.40
MDL-Nummer MFCD00065567
InChI-Schlüssel IFVORPLRHYROAA-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-s-benzyl-l-cysteine, boc-cys bzl-oh, r-3-benzylthio-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-s-benzyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-benzyl-l-cysteine, s-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-cysteine, 2r-3-benzylsulfanyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-s-benzyl-d-cys, boc-s-benzyl-l-cys, alanine, 3-benzylthio-n-carboxy-, n-tert-butyl ester, l
PubChem CID 2724757
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-S-benzyl-L-cysteine
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Beilstein 2000417
IUPAC-Name (2R)-3-benzylsulfanyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Menge 25 g
Formelmasse 311.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest