Learn More
N-Boc-Piperazin, TRC
Artikelnummer. 30337347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337347 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337347 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6620001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-piperazine
CAS 57260-71-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H18 N2 O2
Menge 1 g
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1,1-Dimethylethyl 1-piperazinecarboxylate, 1,1-Dimethylethyl piperazin-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, 1-Piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]piperazine, 4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, Mono-tert-butoxycarbonylpiperazine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, N-BOC-Piperazine, N-tert-Butoxycarbonylpiperazine, N-tert-Butyloxycarbonylpiperazine, tert-Butoxy piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-Butyl piperazin-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
IUPAC-Name Tert-Butyl Piperazin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 186.25
Formelmasse 186.1368
Reinheit (%) >95