Learn More
N-Boc-p-Phenylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30329810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329810 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6617251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-p-phenylenediamine
CAS 71026-66-9
Summenformel C11 H16 N2 O2
Menge 1 g
Synonym (4-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (4-Aminophenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (4-Aminophenyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, 4-Amino-N-tert-butoxycarbonylaniline, 4-t-Butoxycarbonylaminoaniline, 4-tert-Butoxycarbonylaminophenylamine, N-(4-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, N-(t-Butoxycarbonyl)-4-aminoaniline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-PhenylenediamineN-(tert-Butoxycarbonyl)-p-phenylenediamine, O-(1,1-Dimethylethyl) N-(4-Aminophenyl)carbamate, tert-Butyl (4-Aminophenyl)carbamate, tert-Butyl N-(4-Anilino)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(N)cc1
IUPAC-Name tert-Butyl N-(4-aminophenyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 208.257
Formelmasse 208.121