Learn More
N-BOC-p-phenylendiamin, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 398330250
Additional Details : CAS : 71026-66-9 Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10423194
  • 405.00 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab
09-02-2021
Chemische Identifikatoren
71026-66-9
208.26
WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
688611
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
C11H16N2O2
MFCD00043022
tert-butyl 4-aminophenyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino aniline, tert-butyl 4-aminophenylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl carbamate, n-boc-p-phenylenediamine, n-boc-1,4-phenylene diamine, n-boc-1,4-phenylenediamine, 4-amino-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminophenylcarbamate, 4-t-butyloxycarbonylamino aniline
tert-Butyl-N-(4-Aminophenyl)carbamat
Spezifikation
N-BOC-p-phenylenediamine
113°C
71026-66-9
100.0
C11H16N2O2
tert-butyl 4-aminophenyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino aniline, tert-butyl 4-aminophenylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl carbamate, n-boc-p-phenylenediamine, n-boc-1,4-phenylene diamine, n-boc-1,4-phenylenediamine, 4-amino-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminophenylcarbamate, 4-t-butyloxycarbonylamino aniline
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
208.26
208.26
Glasflasche
25g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD00043022
WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
tert-Butyl-N-(4-Aminophenyl)carbamat
688611
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • N-BOC-p-phenylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation