Learn More
N-Boc-O-tert-Butyl-L-Serin-Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-O-tert-butyl-L-serine dicyclohexylammonium salt |
| Schmelzpunkt | 161°C to 164°C |
| Strukturformel | (CH3)3COCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·C12H23N |
| Beilstein | 5207271 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 442.63 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |