Learn More
N-Boc-O-Benzyl-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445447
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445447 25 g 25 Gramm
11425447 1 g 1 Gramm
11435447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23455.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2130-96-3
Summenformel C21H25NO5
Molekulargewicht (g/mol) 371.43
MDL-Nummer MFCD00065597
InChI-Schlüssel ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
Synonym boc-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrosine, s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrisine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, 2s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, o-benzyl-n-tert-butoxy carbonyl-l-tyrosine, tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl
PubChem CID 98763
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 25 g
Formelmasse 371.43
Reinheit (%) 98%