Learn More
N-Boc-O-Benzyl-L-Threonin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480257
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480257 5 g 5 Gramm
11470257 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21677.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15260-10-3 | C16H23NO5 | 309.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15260-10-3
Summenformel C16H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 309.36
MDL-Nummer MFCD00066062
InChI-Schlüssel CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Synonym boc-thr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine, n-boc-o-benzyl-l-threonine, boc-thr bzl, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-threonine, l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2s,3r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylmethoxybutanoic acid
PubChem CID 1549483
IUPAC-Name (2S,3R)-3-(benzyloxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoic acid
SMILES C[C@@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-O-benzyl-L-threonine
Schmelzpunkt 115°C to 116°C
Menge 5 g
Formelmasse 309.36
Reinheit (%) 99%