Learn More
N-Boc-O-Benzyl-L-Serin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054471
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15439188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62705.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23680-31-1 | C15H21NO5 | 295.335 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23680-31-1
Summenformel C15H21NO5
Molekulargewicht (g/mol) 295.335
MDL-Nummer MFCD00066063
InChI-Schlüssel DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-ser bzl-oh, n-boc-o-benzyl-l-serine, boc-o-benzyl-l-serine, boc-ser bzl, s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-serine, n-t-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butyloxycarbonylserine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-serine
PubChem CID 90234
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxypropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(COCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-O-benzyl-L-serine
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Beilstein 3064461
Menge 5 g
Formelmasse 295.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest