Learn More
N-Boc-O-Benzyl-D-Tyrosin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Boc-O-Benzyl-D-Tyrosin wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 371.43 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |