Learn More
N-Boc-N-Methyl-L-Valin, TRC
Artikelnummer. 30331434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331434 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2019201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-N-methyl-L-valine
CAS 45170-31-8
Summenformel C11 H21 N O4
Menge 1 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-valine, (2S)-2-[[(tert-Butoxy)carbonyl](methyl)amino]-3-methylbutanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methyl-L-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylvaline
InChI-Formel InChI=1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-3-methyl-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 231.289
Formelmasse 231.147