Learn More
N-α-BOC-L-tryptophanol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10768235 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10768235 1 g Glasflasche 1 Gramm
10401874 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768235 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 82689-19-8
Summenformel C16H22N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.36
MDL-Nummer MFCD00235953
InChI-Schlüssel JEFQUFUAEKORKL-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-boc-l-tryptophanol, boc-tryptophanol, boc-l-tryptophanol, boc-trp-ol, s-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, s-3-2-boc-amino-3-hydroxypropyl-indole, boc-d-trp-ol, n-alpha-boc-l-tryptophanol, boc-trypotophanol, boc-l-trp-ol
PubChem CID 7019533
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[(2S)-1-Hydroxy-3-(1H-Indol-3-yl)Propan-2-yl]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-α-BOC-L-tryptophanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -28° to -32° (20°C, 589nm) (C=1, Methanol)
Formelmasse 290.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-alpha-BOC-L-tryptophanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.