Learn More
Nα-BOC-L-Tryptophan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10227690 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10227690 25 g Glasflasche 25 Gramm
10063320 5 g Glasflasche 5 Gramm
10424385 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10227690 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 275690250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13139-14-5 | C16H20N2O4 | 304.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13139-14-5
Summenformel C16H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 304.35
MDL-Nummer MFCD000655
InChI-Schlüssel NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Synonym boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
PubChem CID 83169
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Nα-BOC-L-Tryptophane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Beilstein 22, 6789
Spezifische Drehung -19° to -23° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Wasser 1% Max. (K.F.)
IUPAC-Name (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Menge 25 g
Formelmasse 304.34
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Pulver