Learn More
N-Boc-L-Threoninmethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15438108
202.62 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79479-07-5
C10H19NO5
233.26
MFCD00270479
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
boc-thr-ome, 2s,3r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, boc-l-threonine methyl ester, n-boc-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl threonine methyl ester, methyl 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-threoninate, n-t-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester
11368286
Methyl (2S,3R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoat
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79479-07-5
C10H19NO5
233.26
MFCD00270479
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
boc-thr-ome, 2s,3r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, boc-l-threonine methyl ester, n-boc-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl threonine methyl ester, methyl 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-threoninate, n-t-butoxycarbonyl-l-threonine methyl ester
11368286
Methyl (2S,3R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoat
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
N-Boc-L-threonine methyl ester is used as pharmaceutical intermediates and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Threonin-Methylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Lagertemperatur 2 bis 4 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-threonine methyl ester
Siedepunkt 206°C
Farbe Gelb
Brechungsindex 1.45
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 233.26
Reinheit (%) 95%
Menge 25 g
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit