Learn More
N-BOC-L-Tert-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458017 25 g 25 Gramm
15438017 1 g 1 Gramm
15448017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51136.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62965-35-9 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62965-35-9
Summenformel C11H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
MDL-Nummer MFCD00065574
InChI-Schlüssel LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-boc-l-tert-leucine, boc-tle-oh, boc-l-tert-leucine, s-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-l-alpha-t-butylglycine, boc-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-gly-oh, boc-l-tle-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-tert-leucine
PubChem CID 2734668
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-tert-leucine
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 25 g
IUPAC-Name () -2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,3-Dimethylbutansäure
Formelmasse 231.29
Reinheit (%) 98%