Learn More
N-Boc-L-Serin, TRC
Artikelnummer. 30329840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329840 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB667355100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-Serine
CAS 3262-72-4
Summenformel C8H15NO5
Menge 100 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-serine, N-Carboxy-L-serine N-tert-Butyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid, BOC-L-serine, BOC-Serine, L-N-tert-Butoxycarbonylserine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)serine, N-t-Butoxycarbonylserine, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-serine, N-tert-Butyloxycarbonylserine, NSC 164056
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
SMILES OC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (tert-Butoxycarbonyl)-L-Serin
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
Formelmasse 205.1