Learn More
N-Boc-L-Prolin, TRC
Artikelnummer. 30329795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329795 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6642005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-proline
CAS 15761-39-4
Summenformel C10H17NO4
Menge 5 g
Synonym (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, L-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-tert-butyl ester, (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) ester, (2S)-1-Boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S)-1-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-1-(tertbutoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Boc-beta-proline, (S)-N-tert-Butoxycarbonylproline, (S)-Pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-proline, 1-tert-Butoxycarbonyl-L-proline, 1-tert-Butyl (S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-Butyloxycarbonyl-L-proline, BOC-L-Proline, Boc-L-Pro-OH, L-N-Boc-proline, N-(t-Butoxycarbonyl)proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)proline, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-(S)-proline, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-(S)-proline, NSC 164660
InChI-Formel InChI=1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
Formelmasse 215.1158