Learn More
N-Boc-L-pipecolinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384286
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384286 5 g 5 Gramm
11394286 250 mg 250 Milligramm
11374286 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19361.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26250-84-0 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Boc-L-Pipecolinsäure ist eine nützliche Boc-geschützte Pipecolsäure für die Proteomikforschung bei der Modulation der Ionenkanalaktivität.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26250-84-0
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.276
MDL-Nummer MFCD00151904
InChI-Schlüssel JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688617
IUPAC-Name (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-2-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-pipecolinic acid
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Menge 5 g
Beilstein 3652038
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −46° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) ≥98%