Learn More
N-Boc-L-Phenylglycin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-phenylglycine |
| Schmelzpunkt | 88°C to 90°C |
| Beilstein | 3592362 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 251.28 |
| Optische Drehung | +141° (c=1 in Ethanol) |
| Reinheit (%) | 99% |