Learn More
N-Boc-L-Phenylalanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488636 5 g 5 Gramm
11498636 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16017.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13734-34-4 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
N-Boc-L-phenylalanine is a derivative of Phenylalanine used in enantioselective hydrolysis of amino acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Phenylalanin ist ein Derivat von Phenylalanin, das bei der enantioselektiven Hydrolyse von Aminosäureestern verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Dichlormethan, Dimethylformamid und N-Methyl-2-Pyrrolidon.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13734-34-4
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD00002663
InChI-Schlüssel ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe-oh, boc-l-phenylalanine, boc-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, n-boc-l-phenylalanine, n-t-boc-l-phenylalanine, n-alpha-t-boc-l-phenylalanine, n-t-butyloxycarbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-phe
PubChem CID 77857
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Menge 5 g
Beilstein 2219729
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,dichloromethane,dimethylformamide and N-methyl-2-pyrrolidone.
Optische Drehung +25° (c=1 in Ethanol)
IUPAC-Name 2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-phenylpropansäure
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 99%