Learn More
N-Boc-L-Methionin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388115 5 g 5 Gramm
11378115 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388115 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08366.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2488-15-5
Summenformel C10H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 249.33
MDL-Nummer MFCD00065586
InChI-Schlüssel IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 89857
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-methionine
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1727869
Optische Drehung −22° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 249.32
Reinheit (%) ≥98%