Learn More
N-BOC-L-Leucinol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591344 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10591344
Marke: Thermo Scientific Acros 376200010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82010-31-9
Summenformel C11H23NO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.31
MDL-Nummer MFCD00076950
InChI-Schlüssel LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-l-leucinol, n-boc-l-leucinol, boc-leucinol, boc-leu-ol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, n-boc l-leucinol, pubchem12195, l-leucinol, n-boc protected, n-t-butoxycarbonyl-l-leucinol
PubChem CID 7018766
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2S)-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-L-Leucinol
Infrarotspektrum Authentic
Farbe Colorless to Yellow
Verpackung Glasflasche
CAS Min. % 96.0
Brechungsindex 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
CAS Max. % 100.0
Spezifische Drehung -25° to -29° (20°C, 589nm) (C=2, methanol)
Menge 1 g
Physikalische Form Viscous Liquid
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 217.31
Reinheit (%) ≥96.0%