Learn More
N-Boc-L-Glutaminsäure-5-methylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449018 5 g 5 Gramm
15459018 250 mg 250 Milligramm
15439018 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62496.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 45214-91-3 | C11H19NO6 | 261.274 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45214-91-3
Summenformel C11H19NO6
Molekulargewicht (g/mol) 261.274
MDL-Nummer MFCD00190794
InChI-Schlüssel OHYMUFVCRVPMEY-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-glu ome-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, pubchem18618, boc-l-glutamic acid methyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-tert-butoxycarbonylglutamic acid ?-methyl ester
PubChem CID 7018756
IUPAC-Name (2S)-5-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 261.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest