Learn More
N-Boc-L-Glutaminsäure-5-methylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15439018
75.19 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
45214-91-3
C11H19NO6
261.274
MFCD00190794
OHYMUFVCRVPMEY-ZETCQYMHSA-N
boc-glu ome-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, pubchem18618, boc-l-glutamic acid methyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-tert-butoxycarbonylglutamic acid ?-methyl ester
7018756
(2S)-5-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
45214-91-3
C11H19NO6
261.274
MFCD00190794
OHYMUFVCRVPMEY-ZETCQYMHSA-N
boc-glu ome-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, pubchem18618, boc-l-glutamic acid methyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-methyl ester, n-tert-butoxycarbonylglutamic acid ?-methyl ester
7018756
(2S)-5-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OC)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Farbe Weiß
Formelmasse 261.27
Reinheit (%) 95%
Menge 1 g
Physikalische Form Fest