Learn More
N-Boc-L-Asparaginsäure 4-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15440309
163.75 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1676-90-0
C13H23NO6
289.328
MFCD00076912
PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
boc-asp otbu-oh, boc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, boc-asp obut-oh, s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-l-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-asp but, pubchem12101, n-boc-asp o-t-bu oh
7010636
(2S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1676-90-0
C13H23NO6
289.328
MFCD00076912
PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
boc-asp otbu-oh, boc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, boc-asp obut-oh, s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-l-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2s-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-asp but, pubchem12101, n-boc-asp o-t-bu oh
7010636
(2S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
It is used in the preparation of highly selective thrombin inhibitors. Also used in the preparation of thiopeptides and thioacylating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von hochselektiven Thrombin-Inhibitoren verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Thiopeptiden und Thioacylierungsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Farbe Weiß
Beilstein 2336144
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 289.32
Reinheit (%) 98%
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver