Learn More
N-α-BOC-L-Asparagin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323689
Click to view available options
Menge:
5 g
7536-55-2
C9H16N2O5
232.24
FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
boc-asn-oh, boc-l-asparagine, boc-asn, n-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, tert-butoxycarbonylasparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, boc-asparagine, tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, n-tert-butoxycarbonyl asparagine, tert-butyloxycarbonyl-l-asparagine
82035
CHEBI:3146
(2S)-4-Amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
7536-55-2
C9H16N2O5
232.24
FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
boc-asn-oh, boc-l-asparagine, boc-asn, n-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, tert-butoxycarbonylasparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, boc-asparagine, tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, n-tert-butoxycarbonyl asparagine, tert-butyloxycarbonyl-l-asparagine
82035
CHEBI:3146
(2S)-4-Amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-α-BOC-L-Asparagine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2COCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Menge 5 g
Spezifische Drehung − 7.90
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-alpha-BOC-L-Asparagine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.