Learn More
N-Boc-L-Alaninmethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448818 5 g 5 Gramm
15458818 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62271.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28875-17-4 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28875-17-4
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
MDL-Nummer MFCD00038513
InChI-Schlüssel GJDICGOCZGRDFM-LURJTMIESA-N
Synonym boc-ala-ome, boc-l-alanine methyl ester, s-n-tert-butoxycarbonylalanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-l-alanine methyl ester, boc-alanine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino propanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoate
PubChem CID 10856577
IUPAC-Name Methyl(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoat
SMILES COC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-alanine methyl ester
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Farbe Weiß
Beilstein 1872545
Dichte 1.030 g/mL
Menge 5 g
Flammpunkt 113°C (235°F)
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver