Learn More
N-Boc-Hydroxylamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484143 25 g 25 Gramm
11464143 1 g 1 Gramm
11474143 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484143 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10349.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
N-Boc-hydroxylamine is used in the preparation of azridines by cycloaddition of azides with nitroso Diels-Alder adducts. It acts as a reagent for the synthesis of hydroxylamine derivatives t-butyl-N-(acyloxy)carbamates and N,O-diacylated N-hydroxyarylsulfonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-Hydroxylamin wird bei der Herstellung von Azridinen durch Cycloaddition von Aziden mit Nitroso-Diels-Alder-Addukten verwendet. Dient als Reagenz für die Synthese der Hydroxylamin-Derivate t-Butyl-N-(acyloxy)Carbamat und N,O-diacyliertes N-Hydroxyarylsulfonamid.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36016-38-3
Summenformel C5H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00002107
InChI-Schlüssel DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
PubChem CID 97534
IUPAC-Name Tert-butyl-N-hydroxycarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-hydroxylamine
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Menge 25 g
Beilstein 1756546
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) ≥98%