Learn More
N-Boc-Guanidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459778 25 g 25 Gramm
15439778 1 g 1 Gramm
15449778 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63206.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 219511-71-4 | C6H13N3O2 | 159.189 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Boc-guanidin, wird als Guanidinylierungsmittel und zur Synthese von 2-Aminoimidazolen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten Alkoholen, Estern (z. B. Ethylacetat), Ketonen (z. B. Aceton), Acetonitril und Dichlormethan. Nicht löslich in Diethylether und Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeit- und wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 219511-71-4
Summenformel C6H13N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 159.189
MDL-Nummer MFCD20547465
InChI-Schlüssel UMOZLQVSOVNSCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-guanidine, n-boc-guanidine, 1-tert-butoxycarbonyl guanidine, tert-butyl n-carbamimidoylcarbamate, boc guanidine, 1-boc-guanidine, tert-butyl n-diaminomethylidene carbamate, tert-butoxycarbonylguanidine, acmc-209x9z
PubChem CID 11378649
IUPAC-Name tert-Butyl N-(diaminomethyliden)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-guanidine
Schmelzpunkt 170°C to 175°C
Farbe Weiß
Strukturformel (CH3)3OCONHC(=NH)NH2
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in most alcohols,esters (e.g.,ethyl acetate),ketones (e.g.,acetone),acetonitrile,and dichloromethane. Not soluble in diethyl ether and hexane.
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver