Learn More
N-Boc-Guanidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
N-Boc-guanidin, wird als Guanidinylierungsmittel und zur Synthese von 2-Aminoimidazolen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten Alkoholen, Estern (z. B. Ethylacetat), Ketonen (z. B. Aceton), Acetonitril und Dichlormethan. Nicht löslich in Diethylether und Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeit- und wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-guanidine |
| Schmelzpunkt | 170°C to 175°C |
| Farbe | Weiß |
| Strukturformel | (CH3)3OCONHC(=NH)NH2 |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in most alcohols,esters (e.g.,ethyl acetate),ketones (e.g.,acetone),acetonitrile,and dichloromethane. Not soluble in diethyl ether and hexane. |
| Formelmasse | 159.19 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Pulver |