Learn More
N-Boc-Glycin, TRC
Artikelnummer. 30335623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335623 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335623 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6561255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Boc-glycine-OH
CAS 4530-20-5
Summenformel C7 H13 N O4
Menge 5 g
Synonym Glycine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, Glycine, N-carboxy-, N-tert-butyl ester (6CI,7CI,8CI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine, (tert-Butoxycarbonyl)aminoacetic acid, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)acetic acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine, N-BOC-glycine, N-[(tert-Butyloxy)carbonyl]glycine, N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycine, N-t-Butyloxycarbonylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminoacetic acid, NSC 127669, Nα-tert-Butyloxycarbonylglycine
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)O
IUPAC-Name 2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 175.18
Formelmasse 175.0845