Learn More
N-Boc-Glycin N-succinimidylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479048 25 g 25 Gramm
15469048 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62528.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3392-07-2 | Molecular Formula: C11H16N2O6 | Molecular Weight: 272.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3392-07-2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-glycine N-succinimidyl ester
Schmelzpunkt 165°C to 167°C
Summenformel C11H16N2O6
MDL-Nummer MFCD00042761
Menge 25 g
Beilstein 1549242
Empfindlichkeit Hygroscopic
Synonym boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
InChI-Schlüssel LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 272.26
PubChem CID 76926
Formelmasse 272.25
Reinheit (%) 98%