Learn More
N-BOC-Glycin-Methyleester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10473074 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
Artikelnummer. 10473074
Marke: Thermo Scientific Acros 399380050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31954-27-5
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.211
MDL-Nummer MFCD00038267
InChI-Schlüssel PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
PubChem CID 637609
IUPAC-Name Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-Glycine methyl ester
Siedepunkt 190.0°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.2800g/mL
Menge 5 mL
Flammpunkt 109°C
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%
Relative Dichte 1.28