Learn More
n-Boc-Glycin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474643 5 g 5 Gramm
11484643 25 g 25 Gramm
11494643 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474643 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11579.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4530-20-5
Summenformel C7H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 175.18
MDL-Nummer MFCD00002690
InChI-Schlüssel VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
PubChem CID 78288
IUPAC-Name 2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]essigsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-glycine
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Beilstein 1101514
Menge 5 g
Formelmasse 175.18
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Boc-glycine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Boc-glycine