missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-BOC-gamma-Aminobuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3212945
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
57294-38-9
C9H17NO4
203.24
MFCD00037313
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
294894
4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
57294-38-9
C9H17NO4
203.24
MFCD00037313
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
294894
4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-BOC-γ-Aminobutyric acid
Schmelzpunkt 55°C
Siedepunkt 78°C to 82°C (0.2mmHg)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (CH3)3COC(=O)NH(CH2)3CO2H
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Flammpunkt >110°C
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-BOC-gamma-Aminobutyric acid

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'