Learn More
N-Boc-ethylendiamin 98 %, kann bis zu 5% tert-Butanol enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047908
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
57260-73-8
C7H16N2O2
160.22
MFCD00191871
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
187201
tert-Butyl-N-(2-aminoethyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCCN
57260-73-8
C7H16N2O2
160.22
MFCD00191871
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
187201
tert-Butyl-N-(2-aminoethyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCCN
N-Boc-ethylenediamine is used in the synthesis of thyronamine derivatives. It is also used in the preparation of (2-isothiocyanato-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester by reacting with carbon disulfide. Further, it is used in both oligonucleotide and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-Ehylendiamin wird bei der Synthese von Thyronaminderivaten verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von (2-isothiocyanato-ethyl)-Carbaminsäure-ert-Butylester durch Reaktion mit Kohlenstoffdsulfid verwendet. Darüber hinaus Verwendung in der Synthese von sowohl Oligonukleotiden als auch von Peptiden.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol und Chloroform. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-ethylenediamine
Siedepunkt 72°C (0.1mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 5 % tert-Butanol enthalten
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1932330
Brechungsindex 1.457
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol and chloroform. Slightly miscible with water.
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 98%
Dichte 1.016
Menge 5 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Empfindlichkeit Air Sensitive