Learn More
n-Boc-Ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405327
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15405327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32575.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38267-76-4 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38267-76-4
Summenformel C7H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.202
MDL-Nummer MFCD12923020
InChI-Schlüssel ISTGQSQWSKCNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethylcarbamate, n-boc-ethylamine, carbamic acid, ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209iz1, ethylcarbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11198486
IUPAC-Name tert-Butyl-N-ethylcarbamat
SMILES CCNC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-ethylamine
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Menge 1 g
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 97%