Learn More
N-Boc-Ethanolamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-ethanolamine |
| CAS | 26690-80-2 |
| Summenformel | C7 H15 N O3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Ethanolamine Impurity 1 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCO |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.2 |
| Formelmasse | 161.1052 |