Learn More
N-Boc-DL-Piperidin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388446 5 g 5 Gramm
11378446 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17478.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84358-12-3
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.28
MDL-Nummer MFCD00673775,MFCD02179173
InChI-Schlüssel NXILIHONWRXHFA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, 1-boc-3-piperidinecarboxylic acid, n-boc-nipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinecarboxylic acid, boc-dl-nip-oh, n-boc-3-piperidinecarboxylic acid, n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, n-boc-dl-nipecotic acid
PubChem CID 2735647
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-3-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-DL-nipecotic acid
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Menge 5 g
Beilstein 5539297
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 97%