Learn More
N-Boc-D-Prolin-Methyl-Ester, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
N-Boc-D-Prolin-Methylester ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der für organische Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
N-Boc-D-Prolin-Methylester ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der für organische Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-proline methyl ester |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO. |
Formelmasse | 229.27 |
Reinheit (%) | 95% |