Learn More
N-Boc-D-Phenylglycin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339395
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11339395
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18540.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 33125-05-2 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
It is a reagent of choice for assignment of absolute configuration of chiral primary amines by 1H NMR, giving better results than Mosher's acid ((R)-(+)-Methoxy-(trifluoromethyl)­phenyl­acetic acid. αR)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzeneacetic Acid is D-(+)-2-Phenylglycine with Boc protecting group. (αR)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzeneacetic Acid is used as part of a catalyst combination to catalyze regioselective [4 + 2] cycloadditions of β-substituted cyclic enones and polyconjugated malononitriles. It can also be used to catalyze stereoselective preparation of polyfunctional nitrocyclohexene carboxaldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein Reaktionsmittel der Wahl für die Zuordnung der absoluten Konfiguration von chiralen primären Aminen mittel 1H-NMR, das bessere Ergebnisse liefert als Moschers Säure ((R)-(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(Trifluormethyl)Phenylessigsäure. αR)-α-[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]aminostoff]-Benzenessigsäure ist D-(+)-2-Phenylglycin mit Boc-Schutzgruppe. (αR)-α-[[1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]aminostoff]-Benzenessigsäure wird als Teil einer Katalysatorkombination verwendet, um regioselektive [4 + 2] Cycloadditions von β-substituierten zyklischen Enonen und polykonjugierten Malonitrilen zu katalysieren. Kann auch zur katalytischen stereoselektiven Vorbereitung von polyfunktionellen Nitrocyclohexen Carboxydehyden verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Schwer löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33125-05-2
Summenformel C13H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.28
MDL-Nummer MFCD00062043,MFCD00065588
InChI-Schlüssel HOBFSNNENNQQIU-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-phg-oh, boc-d-phenylglycine, n-boc-d-phenylglycine, n-boc-d-2-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-d-2-phenylglycine, boc-d-alpha-phenylglycine, r-tert-butoxycarbonyl amino phenyl acetic acid, r-tert-butoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid
PubChem CID 2755953
IUPAC-Name 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-phenylacetic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-phenylglycine
Schmelzpunkt 90°C to 92°C
Beilstein 3033982
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in DMSO and methanol.
Menge 1 g
Formelmasse 251.28
Optische Drehung −144° (c=1 in Ethanol)
Reinheit (%) 99%