Learn More
N-Boc-D-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352676 5 g 5 Gramm
11342676 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08722.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18942-49-9 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18942-49-9
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD00063149
InChI-Schlüssel ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 637610
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-phenylalanine
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 5 g
Beilstein 3593396
Optische Drehung −24.5° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 98%