Learn More
N-BOC-D-Phenylalaninale, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10678794 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 10678794
Marke: Thermo Scientific Acros 376732500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 77119-85-8
Summenformel C14H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 249.31
MDL-Nummer MFCD00274187
InChI-Schlüssel ZJTYRNPLVNMVPQ-GFCCVEGCSA-N
Synonym n-boc-d-phenylalaninal, boc-d-phenylalaninal, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, r-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-boc-2 r-3-phenylpropanal, tert-butyl n-2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1r-1-formyl-2-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-d-phe-h, pubchem11217
PubChem CID 7020444
IUPAC-Name tert-butyl N-[(2R)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-D-Phenylalaninal
Schmelzpunkt 85.0°C to 89.0°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelbbraun oder Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Spezifische Drehung + 45.00
Menge 250 mg
Formelmasse 249.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver