missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-D-Cyclohexylglycinol, 98 %

Catalog Number p-7029896
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
188348-00-7
C13H25NO3
243.35
MFCD04112590
YNBRORWNNGUYQA-UHFFFAOYNA-N
n-boc-d-cyclohexylglycinol, r-tert-butyl 1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl carbamate, n-t-boc-d-cyclohexylglycinol, 2r-2-boc-amino-2-cyclohexyl ethanol, tert-butyl r-1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl carbamate, tert-butyl 1r-1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl carbamate
12194289
CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C1CCCCC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
188348-00-7
C13H25NO3
243.35
MFCD04112590
YNBRORWNNGUYQA-UHFFFAOYNA-N
n-boc-d-cyclohexylglycinol, r-tert-butyl 1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl carbamate, n-t-boc-d-cyclohexylglycinol, 2r-2-boc-amino-2-cyclohexyl ethanol, tert-butyl r-1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl carbamate, tert-butyl 1r-1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl carbamate
12194289
CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C1CCCCC1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-cyclohexylglycinol
Schmelzpunkt 85°C to 86°C
IUPAC-Name Tert-butyl N-(1-cyclohexyl-2-hydroxyethyl)carbamat
Formelmasse 243.35
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Optische Drehung +12° (c=2 in CHCl3)
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'