Learn More
N-Boc-Beta-Alanin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460717 2.5 g 2.50 Gramm
11470717 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22522.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3303-84-2 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3303-84-2
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00037291
InChI-Schlüssel WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-beta-alanine, boc-beta-ala-oh, n-boc-beta-alanine, boc-b-ala-oh, boc-beta-ala, n-tert-butoxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-t-boc-beta-alanine, n-t-butyloxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 76809
IUPAC-Name 3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-beta-alanine
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Strukturformel (CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
Menge 2.5 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 99%